Läs mer
1-Cbz-piperazin, TRC
Produktkod. 30363478
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30363478 25 g
1 options
Produktkod. 30363478 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC22777525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Cbz-piperazine
CAS 31166-44-6
Molekylformel C12H16N2O2
Kvantitet 25 g
Synonym 1-Piperazinecarboxylic acid, benzyl ester (6CI, 8CI), 1-(Benzyloxycarbonyl)piperazine, 1-Cbz-piperazine, 4-Benzyloxycarbonylpiperazine, Benzyl 1-piperazinecarboxylate, N-(Benzyloxycarbonyl)piperazine, N-Cbz-piperazine, Phenylmethyl 1-piperazinecarboxylate, Piperazin-1-carboxylic acid benzyl ester
InChI formel InChI=1S/C12H16N2O2/c15-12(14-8-6-13-7-9-14)16-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,13H,6-10H2
LEDER O=C(N1CCNCC1)OCC2=CC=CC=C2
IUPAC-namn Bensylpiperazin-1-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 220.27
Formel vikt 220.12