Läs mer
Thermo Scientific™ Patroner för Multidrop™ Pico digitala dispensers
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Patronerna är designade för användning med Multidrop™ Pico digitala dispensers och portionerar volymer från 8 pL till 10 μl. Använd 1-kanals kassetter med Multidrop™ Pico 1-an, och 4- eller 8-kanals standard- eller tensidfria patroner med Multidrop™ Pico 8 Surfactant Free (Pico 8 sf).
Funktioner
- Enkelkanalskassetter: Använd 1-kanals patroner med Multidrop™ Pico 1-spol för enkel vätska åt gången.
- Flerkanalskassetter: Använd 4- eller 8-kanals patroner med Multidrop™ Pico 8 kvadratmeter för att tillföra flera vätskor per patron.
- Tensidfria patroner: 8 Multidrop™ Pico sf med tensidfria patroner kan användas för att dosera vattenhaltiga vätskor utan surfaktant.
- Kontamineringsfri dosering: Icke-kontaktdosering och engångspatroner förhindrar överföring och kontaminering.
- Vätskekompatibilitet: Idealiskt för DMSO-baserade vätskor, vattenbaserade vätskor eller masterblandningar, med eller utan små molekyler eller biomolekyler. Vattenhaltiga vätskor kan doseras utan tensid när man använder tensidfria patroner med Multidrop™ Pico 8 sf.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Digital dispenserkassett |
| Kanaler | 4 |
| Volym (metrisk) | 1 nL till 10 μl |
| För användning med (utrustning) | Multidrop Pico 8 Digital Dispenser, Multidrop Pico 8 Surfaktant Gratis Digital Dispenser |
| Modell | 4-kanals 200 μl Standardkassetter |
| Antal per förpackning | Fall 20 |