Läs mer
Thermo Scientific™ Patroner för Multidrop™ Pico digitala dispensers
Produktkod. 31337545 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 nl till 10 μl
11 pL till 10 μl
8 pL till 10 μl
Kanaler:
1
4
8
Modell:
1-kanals 20 μl-kassetter
1-kanals 200 μl-kassetter
4-kanals 200 μl Standardkassetter
8-kanals 20 μl Standard-kassetter
Tensidfria patroner, 4-kanals 200 μl
Tensidfria patroner, 8-kanals 20 μl
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Kanaler Modell
31337545 1 nl till 10 μl 4 Tensidfria patroner, 4-kanals 200 μl
17961961 11 pL till 10 μl 1 1-kanals 20 μl-kassetter
17971961 1 nl till 10 μl 1 1-kanals 200 μl-kassetter
17991961 1 nl till 10 μl 4 4-kanals 200 μl Standardkassetter
16643853 1 nl till 10 μl 4 4-kanals 200 μl Standardkassetter
16653853 11 pL till 10 μl 8 8-kanals 20 μl Standard-kassetter
17981961 11 pL till 10 μl 8 8-kanals 20 μl Standard-kassetter
31722820 1 nl till 10 μl 4 Tensidfria patroner, 4-kanals 200 μl
31722822 8 pL till 10 μl 8 Tensidfria patroner, 8-kanals 20 μl
31337544 8 pL till 10 μl 8 Tensidfria patroner, 8-kanals 20 μl
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 31337545 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer LTR0005
Beräknad leverans: 26-11-2026
Patroner för Multidrop™ Pico digitala dispenser möjliggör dosering av en till åtta vätskor per patron, från 8 pL till 10 μl DMSO, vattenbaserade vätskor eller masterblandningar, med eller utan små molekyler eller biomolekyler.
Patronerna är designade för användning med Multidrop™ Pico digitala dispensers och portionerar volymer från 8 pL till 10 μl. Använd 1-kanals kassetter med Multidrop™ Pico 1-an, och 4- eller 8-kanals standard- eller tensidfria patroner med Multidrop™ Pico 8 Surfactant Free (Pico 8 sf).
Funktioner
  • Enkelkanalskassetter: Använd 1-kanalskassetter med Pico 1-kanonet för att dosera DMSO, vattenbaserade vätskor med tillsatt tensid, eller masterblandningar. Utmatningsvolym: 11 pL – 10 μl..
  • Standardpatroner: Använd 4- eller 8-kanals standardkassetter med Pico 8 sf för att tillföra DMSO, vattenbaserade vätskor med tillsatt tensid, eller masterblandningar. Doseringsvolym: 11 pL – 10 μl.
  • Tensidfria patroner: Använd 4- eller 8-kanals tensidfria patroner med Pico 8 sf för att endast dosera vattenvätskor utan tensid. Doseringsvolym: 8 pL – 10 μl.
  • Kontamineringsfri dosering: Icke-kontaktdosering och engångspatroner förhindrar överföring och kontaminering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Digital dispenserpatron
Kanaler 4
Volym (metrisk) 1 nl till 10 μl
För användning med (utrustning) Multidrop Pico 8 Surfaktant Gratis Digital Dispenser
Modell Tensidfria patroner, 4-kanals 200 μl
Antal per förpackning Fall 20