Läs mer
Thermo Scientific™ Patroner för Multidrop™ Pico 1& Pico 8 digitala automater
Produktkod. 31722822 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 nl till 10 μl
11 pL till 20μ L (8-brunnars patron), 1 nL till 200μ L (4-brunnars patron)
11 pL till 20μ L, 1 nL till 200μ L
8 pL till 10 μl
Kanaler:
1
4
8
Modell:
1-kanalig 20 μl-patroner
1-kanals 200 μl-patroner
4-kanalig 200 μl Standardpatroner
8-kanalig 20 μl Standardpatroner
Patroner utan ytaktiva ämnen, 4-kanals 200 μl
Patroner utan ytaktiva ämnen, 8 kanaler 20 μl
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Kanaler Modell
31722822 8 pL till 10 μl 8 Patroner utan ytaktiva ämnen, 8 kanaler 20 μl
17961961 11 pL till 20μ L, 1 nL till 200μ L 1 1-kanalig 20 μl-patroner
17971961 11 pL till 20μ L, 1 nL till 200μ L 1 1-kanals 200 μl-patroner
16643853 11 pL till 20μ L (8-brunnars patron), 1 nL till 200μ L (4-brunnars patron) 4 4-kanalig 200 μl Standardpatroner
17991961 11 pL till 20μ L (8-brunnars patron), 1 nL till 200μ L (4-brunnars patron) 4 4-kanalig 200 μl Standardpatroner
16653853 11 pL till 20μ L (8-brunnars patron), 1 nL till 200μ L (4-brunnars patron) 8 8-kanalig 20 μl Standardpatroner
17981961 11 pL till 20μ L (8-brunnars patron), 1 nL till 200μ L (4-brunnars patron) 8 8-kanalig 20 μl Standardpatroner
31722820 1 nl till 10 μl 4 Patroner utan ytaktiva ämnen, 4-kanals 200 μl
31337545 1 nl till 10 μl 4 Patroner utan ytaktiva ämnen, 4-kanals 200 μl
31337544 8 pL till 10 μl 8 Patroner utan ytaktiva ämnen, 8 kanaler 20 μl
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 31722822 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer LTR0006
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dispensehead-patronerna tillåter dispensering av en till åtta vätskor per kassett, från 11 picoliter till 10 mikroliter små molekyler och biomolekyler i DMSO eller vattenlösning
Utmärkt val för att dispensera picoliter till mikroliters volymer för en till åtta olika typer av vätska över en hel tallrik eller bara en del av en tallrik.
Features:
  • Single-Channel Cartridges: Use the 1-channel cartridges with the Pico 1 to dispense DMSO, aqueous fluids with added surfactant, or master mixes. Dispensing volume: 11 pL – 10 μL..
  • Standard Cartridges: Use the 4- or 8-channel standard cartridges with the Pico 8 sf to dispense DMSO, aqueous fluids with added surfactant, or master mixes. Dispensing volume: 11 pL – 10 μL.
  • Surfactant Free Cartridges: Use the 4- or 8-channel surfactant free cartridges with the Pico 8 sf to dispense only aqueous fluids without surfactant. Dispensing volume: 8 pL – 10 μL.
  • Contamination-Free Dispensing: Non-contact dispensing and single-use cartridges prevent carry-over and contamination.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Digital Dispenser Cartridge
Kanaler 8
Volym (metrisk) 8 pL till 10 μl
För användning med (utrustning) Multidrop Pico 8 Surfactant Free Digital Dispenser
Modell Patroner utan ytaktiva ämnen, 8 kanaler 20 μl
Antal per förpackning Case of 20