Läs mer
Thermo Scientific™ Patroner för Multidrop™ Pico 1& Pico 8 digitala automater
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Volym (metrisk):
1 nL to 10 μL
11 pL till 20μ L (8-brunnars patron), 1 nL till 200μ L (4-brunnars patron)
11 pL till 20μ L, 1 nL till 200μ L
8 pL to 10 μL
Kanaler:
1
4
8
Modell:
1-channel 200 μL Cartridges
1-channel 20 μL Cartridges
4-channel 200 μL Standard Cartridges
8-channel 20 μL Standard Cartridges
Surfactant Free Cartridges, 4-channel 200 μL
Surfactant Free Cartridges, 8-channel 20 μL
Beskrivning
Utmärkt val för att dispensera picoliter till mikroliters volymer för en till åtta olika typer av vätska över en hel tallrik eller bara en del av en tallrik.
- Kostnadsbesparing genom analysminiatyrisering
- Förbättrad effektivitet och provintegritet
- Kraftfull, flexibel och lättanvänd programvara
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Digital dispenserkassett |
| Kanaler | 1 |
| Volym (metrisk) | 11 pL till 20μ L, 1 nL till 200μ L |
| För användning med (utrustning) | Multidrop Pico 1 digital dispenser |
| Modell | 1-channel 20 μL Cartridges |
| Antal per förpackning | Case of 30 |