Läs mer
1-klor-1,2-benziodoxol-3(1H)-ett, TRC
Produktkod. 30356513
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30356513 1 g
1 options
Produktkod. 30356513 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3635581G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chloro-1,2-benziodoxol-3(1H)-one
CAS 59457-26-0
Molekylformel C7H4ClIO2
Kvantitet 1 g
Synonym 1-Chloro-1,2-benziodoxol-3-one, 1-Chlorobenziodoxol-3-one, 3-Oxo-3H-2,1-benzoxiodolium Chloride
InChI formel InChI=1S/C7H4ClIO2/c8-9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)11-9/h1-4H
LEDER ClI1OC(=O)c2ccccc12
IUPAC-namn 1-klor-1λ3,2-benziodoxol-3-ett
Molekylvikt (g/mol) 282.46