Läs mer
1-Chloro-1-desmethylpiperazinyl-bosutinib, TRC
Produktkod. 30362802
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30362802 100 mg
30367052 1 g
30366259 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30362802 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC423040100MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 380844-49-5
Molekylformel C21H18Cl3N3O3
Molekylvikt (g/mol) 466.74
Synonym 7-(3-Chloropropoxy)-4-((2,4-dichloro-5-methoxyphenyl)amino)-6-methoxyquinoline-3-carbonitrile
IUPAC-namn 7-(3-chloropropoxy)-4-(2,4-dichloro-5-methoxyanilino)-6-methoxyquinoline-3-carbonitrile
LEDER ClCCCOC(C(OC)=C1)=CC2=C1C(NC3=CC(OC)=C(Cl)C=C3Cl)=C(C#N)C=N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chloro-1-desmethylpiperazinyl-bosutinib
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C21H18Cl3N3O3/c1-28-18-9-17(14(23)7-15(18)24)27-21-12(10-25)11-26-16-8-20(30-5-3-4-22)19(29-2)6-13(16)21/h6-9,11H,3-5H2,1-2H3,(H,26,27)