Läs mer
1-klor-1-fenyletan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10161131 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10161131 100 g Glasflaska 100g
1 options
Produktkod. 10161131 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 327061000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 672-65-1 | C8H9Cl | 140.61 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chloro-1-phenylethane
Namnnotering 97%
CAS 672-65-1
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0600g/mL, 1.06
Kokpunkt 90°C (33.0 mmHg)
Flampunkt 44°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C8H9Cl
Brytningsindex 1.5260 to 1.528
MDL-nummer MFCD00018870
Kvantitet 100 g
Synonym 1-chloroethyl benzene, 1-chloro-1-phenylethane, 1-phenylethyl chloride, alpha-phenylethyl chloride, alpha-methylbenzyl chloride, benzene, 1-chloroethyl, 1-phenyl-ethylchloride, ccris 1778, .alpha.-methylbenzyl chloride, rs-phenethyl chloride
InChI-nyckel GTLWADFFABIGAE-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C1=CC=CC=C1)Cl
IUPAC-namn 1-kloretylbensen
Molekylvikt (g/mol) 140.61
PubChem CID 12648
Formel vikt 140.61
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Chloro-1-phenylethane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.