Läs mer
1-(Chloro-1-pyrrolidinylmethylene)pyrrolidinium hexafluorophosphate, 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7036010
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15420956 1 g 1g
15430956 5 g 5g
15440956 25 g 25g
3 options
Produktkod. 15420956
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H54247.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 135540-11-3
Molekylformel C9H16ClF6N2P
Molekylvikt (g/mol) 332.66
MDL-nummer MFCD00191333
InChI-nyckel NHEGCUSBUWGOQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyclu, 1-chloro-1-pyrrolidinylmethylene pyrrolidinium hexafluorophosphate, chlorodipyrrolidinocarbenium hexafluorophosphate, 1-chloro pyrrolidin-1-yl methylene pyrrolidin-1-ium hexafluorophosphate v, 1-chloro-1-pyrrolidinylmethylene pyrrolidinium, pyciu, chlorodipyrrolidinocarbenium hexafluorophosphate, chloro-n,n,n',n'-bis tetramethylene formamidinium hexafluorophosphate, chloro-dipyrrolidinocarbenium hexafluorophosphate, pyclu chlorodipyrrolidinocarbenium hexafluorophosphate, 1-chloro-1-pyrrolidinylmethylene pyrrolidiniumhexafluorophosphate
PubChem CID 2736652
IUPAC-namn 1-[chloro(pyrrolidin-1-ium-1-ylidene)methyl]pyrrolidine;hexafluorophosphate
LEDER F[P-](F)(F)(F)(F)F.ClC(N1CCCC1)=[N+]1CCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(Chloro-1-pyrrolidinylmethylene)pyrrolidinium hexafluorophosphate
Smältpunkt 153°C to 156°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 7898575
Känslighet Light and moisture sensitive
Formel vikt 332.65
Procent renhet ≥98%