Läs mer
1-Chloro-2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Chloro-2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethane |
| CAS | 52995-76-3 |
| Molekylformel | C7 H15 Cl O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15ClO3/c1-9-4-5-11-7-6-10-3-2-8/h2-7H2,1H3 |
| LEDER | COCCOCCOCCCl |
| IUPAC-namn | 1-[2-(2-chloroethoxy)ethoxy]-2-methoxyethane |
| Molekylvikt (g/mol) | 182.645 |
| Formel vikt | 182.071 |