Läs mer
1-Klor-2,2,2-trifluoretyldifluormetyleter, 97 %
Produktkod. 11328386
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11328386 25 g 25g
11318386 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga I till EU-förordning nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11328386 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17315.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2181.07 SEK
    1958.65 SEK / 25g
    Save 222.42 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga I till EU-förordning nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 26675-46-7 | C3H2ClF5O | 184,49 g/mol
1-klor-2,2,2-trifluoretyldifluormetyleter är ett användbart lösningsmedel för att dispergera fluorerade material.
Endast för forskning och utveckling. Skall inte användas i kliniska studier
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26675-46-7
Molekylformel C3H2ClF5O
Molekylvikt (g/mol) 184.49
MDL-nummer MFCD00066609
InChI-nyckel PIWKPBJCKXDKJR-UHFFFAOYNA-N
Synonym isoflurane, forane, 1-chloro-2,2,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether, forene, aerrane, isoflurano, isofluranum, isoflo, compound 469, 2-chloro-2-difluoromethoxy-1,1,1-trifluoroethane
PubChem CID 3763
ChEBI CHEBI:6015
IUPAC-namn 2-klor-2-(difluormetoxi)-1,1,1-trifluoretan
LEDER FC(F)OC(Cl)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chloro-2,2,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether
Färg Färglös
Densitet 1.496g/mL
Kokpunkt 48 °C till 49 °C
Odör Eterliknande
Brytningsindex <1.3
Kvantitet 25 g
Beilstein 1852087
Merck Index 14,5175
Formel vikt 184.49
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.