Läs mer
1-Chloro-2,4-difluorobenzene, 98%
Produktkod. 11452877
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11452877 10 g 10g
11462877 50 g 50g
11472877 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11452877 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15495.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1435-44-5 | C6H3ClF2 | 148.537 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1435-44-5
Molekylformel C6H3ClF2
Molekylvikt (g/mol) 148.537
MDL-nummer MFCD00042569
InChI-nyckel AJCSNHQKXUSMMY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 137001
IUPAC-namn 1-klor-2,4-difluorbensen
LEDER C1=CC(=C(C=C1F)F)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chloro-2,4-difluorobenzene
Smältpunkt -26°C
Densitet 1.353
Kokpunkt 126°C to 127°C
Flampunkt 32°C (89°F)
Odör Aromatic
Brytningsindex 1.475
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 2081077
Synonym 2,4-difluorochlorobenzene, 1-chloro-2,4-difluoro-benzene, benzene,1-chloro-2,4-difluoro, benzene, 1-chloro-2,4-difluoro, pubchem3415, 2,4-difluorchlorbenzol, 2,4-diflurochlorobenzene, acmc-1c2st, intermediates-zcf02093, 2,4-di-fluorochlorobenzene
Formel vikt 148.54
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.