Läs mer
1-Klor-2,4-dinitrobenzen, 98 %
Produktkod. 11454834
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11454834 2500 g 2500g
11434834 100 g 100g
11444834 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11454834 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13774.0E
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 97-00-7 | C6H3ClN2O4 | 202,55 g/mol
1-klor-2,4-dinitrobensen används som reagens för detektion och bestämning av pyridinföreningar. Det har använts som alkyleringsmedel för att utvärdera utarmningen av intracellulär erytrocytglutation (GSH). Det är en irreversibel hämmare av humant tioredoxinreduktas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-klor-2,4-dinitrobensen används som reagens för detektion och bestämning av pyridinföreningar. Det har använts som alkyleringsmedel för att utvärdera utarmningen av intracellulär erytrocytglutation (GSH). Det är en irreversibel hämmare av humant tioredoxinreduktas.
Löslighet
Löslig i kloroform, eter, varm alkohol och bensen. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, ammoniak. Reagerar med hydrazinhydrat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 97-00-7
Molekylformel C6H3ClN2O4
Molekylvikt (g/mol) 202.55
MDL-nummer MFCD00007075
InChI-nyckel VYZAHLCBVHPDDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dinitrochlorobenzene, dinitrochlorobenzene, dncb, cdnb, chlorodinitrobenzene, 4-chloro-1,3-dinitrobenzene, 2,4-dinitrophenyl chloride, benzene, 1-chloro-2,4-dinitro, dinitrochlorobenzol, 1,3-dinitro-4-chlorobenzene
PubChem CID 6
ChEBI CHEBI:34718
IUPAC-namn 1-klor-2,4-dinitrobensen
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC=C(Cl)C(=C1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chloro-2,4-dinitrobenzene
Smältpunkt 48 °C till 52 °C
Densitet 1.7
Kokpunkt 314 °C till 316 °C
Flampunkt 186 °C (366 °F)
Kvantitet 2500 g
UN-nummer UN3441
Beilstein 613161
Merck Index 14,2136
Löslighetsinformation Löslig i kloroform, eter, het alkohol och bensen. Olöslig i vatten.
Formel vikt 202.55
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.