Läs mer
1-Klor-2,4-dinitrobensen, 99 %
Produktkod. 10387240 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10387240 100 g Plastflaska 100g
10498350 500 g Plastflaska 500g
10569623 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10387240 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 160511000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 97-00-7 | C6H3ClN2O4 | 202,55 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 97-00-7
Molekylformel C6H3ClN2O4
Molekylvikt (g/mol) 202.55
MDL-nummer MFCD00007075
InChI-nyckel VYZAHLCBVHPDDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dinitrochlorobenzene, dinitrochlorobenzene, dncb, cdnb, chlorodinitrobenzene, 4-chloro-1,3-dinitrobenzene, 2,4-dinitrophenyl chloride, benzene, 1-chloro-2,4-dinitro, dinitrochlorobenzol, 1,3-dinitro-4-chlorobenzene
PubChem CID 6
ChEBI CHEBI:34718
IUPAC-namn 1-klor-2,4-dinitrobensen
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC=C(Cl)C(=C1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chloro-2, 4-dinitrobenzene
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 48 °C till 53 °C
Färg Gul till brun
Kokpunkt 315 °C
Flampunkt 186 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel ClC6H3(NO2)2
Kvantitet 100 g
Beilstein 05, 263
Merck Index 15, 2137
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i het alkohol, eter, bensen och koldisulfid
Formel vikt 202.55
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallin massa, bitar eller kristaller och pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Chloro-2,4-dinitrobenzene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.