Läs mer
1-Chloro-2,4-dinitrobenzene-d3, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Chloro-2,4-dinitrobenzene-D3 |
| CAS | 347840-12-4 |
| Molekylformel | C6 D3 Cl N2 O4 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Benzene-1,2,4-d3, 6-chloro-3,5-dinitro- (9 CI), 1-Chloro-2,4-dinitrobenzene-d3, 1-Chloro-2,4-dinitrobenzene-3,5,6-d3, 6-Chloro-3,5-dinitrobenzene-1,2,4-d3, 1-Chloro-2,4-dinitrobenzene-D3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H3ClN2O4/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3 H/i1D,2 D,3 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c(c1Cl)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 1-chloro-2,3,5-trideuterio-4,6-dinitrobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 205.5705 |
| Formel vikt | 204.997 g/mol |
| Visa mer |