Läs mer
1-Klor-2,4-dinitrobensen, TRC
Produktkod. 30351654
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30351654 100 mg
1 options
Produktkod. 30351654 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC365860100MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chloro-2,4-dinitrobenzene
CAS 97-00-7
Molekylformel C6 H3 Cl N2 O4
Kvantitet 100 mg
Synonym 1-Chloro-2,4-dinitrobenzene, 1,3-Dinitro-4-chlorobenzene, 1-Chloro-2,4-nitrobenzene, 2,4-Dinitro-1-chlorobenzene, 2,4-Dinitrochlorobenzene, 2,4-Dinitrophenyl chloride, 2-Chloro-1,5-dinitrobenzene, 4-Chloro-1,3-dinitrobenzene, 6-Chloro-1,3-dinitrobenzene, CDNB, DNCB, Dinitrochlorobenzene, NSC 6292
InChI formel InChI=1S/C6H3ClN2O4/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H
LEDER [O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c(c1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 1-klor-2,4-dinitrobensen
Molekylvikt (g/mol) 202.55
Formel vikt 201.9781