Läs mer
1-Chloro-2-[(4-ethoxyphenyl)methyl]benzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Chloro-2-[(4-ethoxyphenyl)methyl]benzene |
| CAS | 1662702-90-0 |
| Molekylformel | C15 H15 Cl O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1-Chloro-2-[(4-ethoxyphenyl)methyl]benzene is a useful chemical reagent. Impurity of Dapagliflozin (D185370). |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15ClO/c1-2-17-14-9-7-12(8-10-14)11-13-5-3-4-6-15(13)16/h3-10H,2,11H2,1H3 |
| LEDER | CCOc1ccc(Cc2ccccc2Cl)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-chloro-2-[(4-ethoxyphenyl)methyl]benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 246.732 |
| Formel vikt | 246.081 |