Läs mer
1-Chloro-2,5-dibromobenzene, 99+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10672403 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10672403 5 g Glass bottle 5g
1 options
Produktkod. 10672403 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 263410050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3460-24-0
Molekylformel C6H3ClBr2
Molekylvikt (g/mol) 270.34
MDL-nummer MFCD00018094
InChI-nyckel LOWQAATYMJIWOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-1,4-dibromobenzene, 2,5-dibromochlorobenzene, 1-chloro-2,5-dibromobenzene, benzene, 1,4-dibromo-2-chloro, pubchem3633, acmc-209i8v, chloro-3,6-dibrom obenzene, 1,4-bis bromanyl-2-chloranyl-benzene
PubChem CID 2724603
IUPAC-namn 1,4-dibromo-2-chlorobenzene
LEDER C1=CC(=C(C=C1Br)Cl)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chloro-2, 5-dibromobenzene
Smältpunkt 39°C to 42°C
Namnnotering 99+%
CAS Min % 99.0
Färg White
CAS Max % 100.0
Kvantitet 5 g
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glass bottle
Fysisk form Fine Crystalline Powder
Analysprocentintervall 99+%
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formel vikt 270.34
Procent renhet 99+%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Chloro-2,5-dibromobenzene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.