Läs mer
1-Chloro-2-(a-chlorophenylmethyl)benzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Chloro-2-(alpha-chlorophenylmethyl)benzene |
| CAS | 56961-47-8 |
| Molekylformel | C13H10Cl2 |
| Kvantitet | 60 mg |
| Synonym | Chloro(o-chlorophenyl)phenylmethane, Chloro(2-chlorophenyl)phenylmethane, NSC 60815, alpha-(2-Chlorophenyl)benzyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10Cl2/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13H |
| LEDER | ClC(c1ccccc1)c2ccccc2Cl |
| IUPAC-namn | 1-chloro-2-[chloro(phenyl)methyl]benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 237.12 |
| Formel vikt | 236.016 |