Läs mer
1-Chloro-2-(chlorodiphenylmethyl)benzene, Mikromol™
Produktkod. 17963056
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17963056 100 mg
1 options
Produktkod. 17963056 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0015.03
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-Chloro-2-(chlorodiphenylmethyl)benzene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chloro-2-(chlorodiphenylmethyl)benzene
CAS 42074-68-0
Analyt- eller komponentnamn 1-Chloro-2-(chlorodiphenylmethyl)benzene
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C19 H14 Cl2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1-Chloro-2-(chlorodiphenylmethyl)benzene, Clotrimazole Imp. C (EP), Clotrimazole Impurity C
InChI formel InChI=1S/C19H14Cl2/c20-18-14-8-7-13-17(18)19(21,15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H
LEDER Clc1ccccc1C(Cl)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-namn 1-chloro-2-[chloro(diphenyl)methyl]benzene
Molekylvikt (g/mol) 313.22
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 312.0473 g/mol