Läs mer
1-Chloro-2-(dichlorophenylmethyl)benzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2-Chlorophenyl)phenyldichloromethane |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9Cl3/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15,16)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H |
| Formel vikt | 269.977 |