Läs mer
1-klor-2-fluor-3-nitrobensen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15418588
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15418588 25 g 25g
1 options
Produktkod. 15418588 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61989.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2106-49-2 | C6H3ClFNO2 | 175.54 g/mol
1-klor-2-fluor-3-nitrobensen används som farmaceutiska intermediärer, agrokemiska intermediärer, intermediärer av medicin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-klor-2-fluor-3-nitrobensen används som farmaceutiska intermediärer, agrokemiska intermediärer, intermediärer av medicin.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starkt oxiderande a
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chloro-2-fluoro-3-nitrobenzene
CAS 2106-49-2
Färg Gult
Molekylformel C6H3ClFNO2
MDL-nummer MFCD00069417
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2810
Synonym 3-chloro-2-fluoronitrobenzene, 2-fluoro-3-chloronitrobenzene, 1-chloro-2-fluoro-3-nitro-benzene, 2-fluoro-3-chloro-nitrobenzene, benzene, chlorofluoronitro, ccris 9050, 3-chloro-2-fluoro-1-nitrobenzene, pubchem2483, chlorofluoronitrobenzene, acmc-1bn8r
Löslighetsinformation Soluble in water.
InChI-nyckel RBAHXNSORRGCQA-UHFFFAOYSA-N
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC=CC(Cl)=C1F
IUPAC-namn 1-klor-2-fluoro-3-nitrobensen
Molekylvikt (g/mol) 175.54
PubChem CID 75016
Formel vikt 175.54
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.