missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Chloro-2-fluoro-4-methyl-5-nitrobenzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Chloro-2-fluoro-4-methyl-5-nitrobenzene |
| CAS | 118664-99-6 |
| Molekylformel | C7H5ClFNO2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5ClFNO2/c1-4-2-6(9)5(8)3-7(4)10(11)12/h2-3H,1H3 |
| LEDER | O=N(=O)C1=CC(Cl)=C(F)C=C1C |
| IUPAC-namn | 1-chloro-2-fluoro-4-methyl-5-nitrobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 189.57 |
| Formel vikt | 189 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?