Läs mer
1-Chloro-2-fluorobenzene, 98+%
Produktkod. 11424717
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11424717 25 g 25g
11434717 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11424717 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21209.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 348-51-6 | C6H4ClF | 130.55 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 348-51-6
Molekylformel C6H4ClF
Molekylvikt (g/mol) 130.55
MDL-nummer MFCD00000533
InChI-nyckel ZCJAYDKWZAWMPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorofluorobenzene, o-chlorofluorobenzene, benzene, 1-chloro-2-fluoro, o-fluorochlorobenzene, 1-fluoro-2-chlorobenzene, 1-chloro-2-fluoro-benzene, benzene, chlorofluoro, 2-chloro-1-fluorobenzene, chlorofluorobenzene, 2-fluorochlorobenzene
PubChem CID 9583
IUPAC-namn 1-klor-2-fluorbensen
LEDER FC1=CC=CC=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chloro-2-fluorobenzene
Smältpunkt -43°C
Densitet 1.242
Kokpunkt 137°C to 138°C
Flampunkt 31°C (87°F)
Brytningsindex 1.501
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1855301
Formel vikt 130.55
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.