Läs mer
1-Chloro-2-iodo-4-nitrobenzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Chloro-2-iodo-4-nitrobenzene |
| CAS | 74534-15-9 |
| Molekylformel | C6H3ClINO2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 4-Chloro-3-iodonitrobenzene, NSC 223078 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3ClINO2/c7-5-2-1-4(9(10)11)3-6(5)8/h1-3H |
| LEDER | C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])I)Cl |
| IUPAC-namn | 1-chloro-2-iodo-4-nitrobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 283.45 |
| Formel vikt | 282.8897 |