Läs mer
1-Klor-2-jodbensen, 99 %
Produktkod. 10766622 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10766622 5 g Glasflaska 5g
10727202 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10766622 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 249460050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
CAS: 615-41-8 | C6H4ClI | 238,45 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 615-41-8
Molekylformel C6H4ClI
Molekylvikt (g/mol) 238.45
MDL-nummer MFCD00001033
InChI-nyckel MPEOPBCQHNWNFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloroiodobenzene, o-chloroiodobenzene, o-iodochlorobenzene, 2-iodochlorobenzene, benzene, 1-chloro-2-iodo, 2-chlorophenyl iodide, 2-chloro-1-iodobenzene, 1-chloro-2-iodo-benzene, chlorjodbenzol, iodochlorobenzene
PubChem CID 11993
IUPAC-namn 1-klor-2-jodbensen
LEDER ClC1=CC=CC=C1I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chloro-2-iodobenzene
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 1,0 °C
Färg Gult
Densitet 1.9500g/mL, 1.95
Kokpunkt 234,0 °C till 235,0 °C
Flampunkt 111 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel ClC6H4I
Brytningsindex 1,6330 till 1,6350
Kvantitet 5 g
Beilstein 05, 220
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i de vanligaste organiska lösningsmedelen
Formel vikt 238.46
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Chloro-2-iodobenzene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.