Läs mer
1-klor-2-jodbensen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11463797
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11463797 100 g 100g
11444180 10 g 10g
11453797 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11463797 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18255.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 615-41-8 | C6H4ClI | 238.45 g/mol
1-klor-2-jodbensen används som en prekursor och involverad i framställningen av 2,2'-diklor-bifenyl. Det används också för att framställa N,N-diaryl-o-fenylendiaminer och 4(5)-(2-klorfenyl)-1H-imidazol. Den reagerar med lantanmetall i närvaro av trimetylklorsilan för att framställa 1-klor-2-trimetylsilylbensen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1-klor-2-jodbensen används som en prekursor och involverad i framställningen av 2,2′ -diklor-bifenyl. Det används också för att framställa N,N-diaryl-o-fenylendiaminer och 4(5)-(2-klorfenyl)-1H-imidazol. Den reagerar med lantanmetall i närvaro av trimetylklorsilan för att framställa 1-klor-2-trimetylsilylbensen.
Löslighet
Blandbar med de vanligaste organiska lösningsmedlen. Oblandbar med vatten.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror och baser. Förvara på en sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 615-41-8
Molekylformel C6H4ClI
Molekylvikt (g/mol) 238.45
MDL-nummer MFCD00001033
InChI-nyckel MPEOPBCQHNWNFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloroiodobenzene, o-chloroiodobenzene, o-iodochlorobenzene, 2-iodochlorobenzene, benzene, 1-chloro-2-iodo, 2-chlorophenyl iodide, 2-chloro-1-iodobenzene, 1-chloro-2-iodo-benzene, chlorjodbenzol, iodochlorobenzene
PubChem CID 11993
IUPAC-namn 1-klor-2-jodbensen
LEDER ClC1=CC=CC=C1I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chloro-2-iodobenzene
Smältpunkt 1°C
Densitet 1.954
Kokpunkt 108°C to 110°C (15 mmHg)
Flampunkt 111°C (231°F)
Brytningsindex 1.6345
Kvantitet 100 g
Beilstein 1905116
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Miscible with most common organic solvents. Immiscible with water.
Formel vikt 238.46
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.