Läs mer
1-klor-2-iodoethan, 96 %, stick. med koppar
Produktkod. 11302976
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11302976 1 g 1g
11312976 5 g 5g
11322976 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11302976 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10742.03
 Begränsad artikel
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 624-70-4 | C2H4ClI | 190,41 g/mol
1-klor-2-jodoetan används som en mild elektrofil för jodering av metallerade ämnen, som vid omvandling av en orto-litierad bensyleter till motsvarande orto-jodid. Den reagerar med 5-hydroxi-[1,4]naftokinon och erhåller 5-(2-kloretoxi)-[1,4]naftokinon.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-klor-2-jodoetan används som en mild elektrofil för jodering av metallerade ämnen, som vid omvandling av en orto-litierad bensyleter till motsvarande orto-jodid. Den reagerar med 5-hydroxi-[1,4]naftokinon och erhåller 5-(2-kloretoxi)-[1,4]naftokinon.
Löslighet
Lösliga oorganiska lösningsmedel. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 624-70-4
Molekylformel C2H4ClI
Molekylvikt (g/mol) 190.41
MDL-nummer MFCD00041453
InChI-nyckel JTWWWQGSFTWWDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-chloroiodoethane, 1-chloro-2-iodo-ethane, ethane, 1-chloro-2-iodo, 2-chloroethyl iodide, 2-iodoethyl chloride, 1-iodo-2-chloroethane, 2-chlor-1-jod-athan, 2-chloro-1-iodoethane, 2-chloro-1-iodo-ethane, acmc-1b3nb
PubChem CID 136438
IUPAC-namn 1-klor-2-jodetan
LEDER ClCCI
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 1-Chloro-2-iodoethane
Densitet 2.088
Kokpunkt 61°C to 62°C (30 mmHg)
Flampunkt >100°C (212°F)
Brytningsindex 1.566
Kvantitet 1 g
Beilstein 1730865
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Soluble inorganic solvents. Insoluble in water.
Formel vikt 190.41
Procent renhet 96%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.