Läs mer
1-Chloro-2-iodotetrafluoroethane, 97%
Produktkod. 11379155
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11379155 25 g 25g
11369155 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11379155 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16430.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 421-78-3 | C2ClF4I | 262.37 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 421-78-3
Molekylformel C2ClF4I
Molekylvikt (g/mol) 262.37
MDL-nummer MFCD00069092
InChI-nyckel XNIBSTIKPHNKSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-chloro-2-iodotetrafluoroethane, 2-chlorotetrafluoroethyl iodide, acmc-1al8i, 1-iodo-2-chlorotetrafluoroethane, 1-iodo-2-chloro-1,1,2,2-tetrafluoroethane, 1-chloro-1,1,2,2-tetrafluoro-2-iodo-ethane, ethane,1-chloro-1,1,2,2-tetrafluoro-2-iodo, 1-chloranyl-1,1,2,2-tetrakis fluoranyl-2-iodanyl-ethane
PubChem CID 136268
IUPAC-namn 1-chloro-1,1,2,2-tetrafluoro-2-iodoethane
LEDER C(C(F)(F)I)(F)(F)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chloro-2-iodotetrafluoroethane
Kokpunkt 56°C
Brytningsindex 1.392
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 1699458
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 262.37
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.