Läs mer
1-Chloro-2-methyl-2-phenylpropane, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10205320 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
100 mL
1 L
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10205320 5 mL Glass bottle 5ml
10265360 100 mL Glass bottle 100ml
10647674 1 L Glass bottle 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10205320 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 124340050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 515-40-2
Molekylformel C10H13Cl
Molekylvikt (g/mol) 168.66
MDL-nummer MFCD00000940
InChI-nyckel DNXXUUPUQXSUFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym neophyl chloride, 1-chloro-2-methyl-2-phenylpropane, 1-chloro-2-methylpropan-2-yl benzene, benzene, 2-chloro-1,1-dimethylethyl, 2-methyl-2-phenylpropyl chloride, neophylchloride, 2-chloro-1,1-dimethylethyl benzene, unii-of6e0410nf, beta-chloro-tert-butylbenzene, 2-chloromethyl-2-phenylpropane
PubChem CID 68191
IUPAC-namn (1-chloro-2-methylpropan-2-yl)benzene
LEDER CC(C)(CCl)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chloro-2-methyl-2-phenylpropane
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Colorless to Yellow
Densitet 1.0400g/mL, 1.04
Kokpunkt 95°C to 100°C (10.0 mmHg)
Flampunkt 96°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel C6H5C(CH3)2CH2Cl
Brytningsindex 1.5230 to 1.525
Kvantitet 5 mL
Beilstein 05,II,32
Merck Index 15,6544
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 168.67
Procent renhet 98%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Chloro-2-methyl-2-phenylpropane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.