Läs mer
1-klor-2-metyl-2-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11413218
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11413218 25 g 25g
11423218 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11413218 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18978.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 558-42-9 | C4H9ClO | 108.57 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 558-42-9
Molekylformel C4H9ClO
Molekylvikt (g/mol) 108.57
MDL-nummer MFCD00021807
InChI-nyckel JNOZGFXJZQXOSU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-chloro-2-methyl-2-propanol, chloro-tert-butanol, 2-propanol, 1-chloro-2-methyl, 1-chloro-tert-butyl alcohol, 2-chloro-tert-butyl alcohol, 1-chloro-2-methyl-propan-2-ol, pubchem3675, 1-chloro-2-isobutanol, acmc-209lpr, chloro-tert-butyl alcohol
PubChem CID 68409
IUPAC-namn 1-klor-2-metylpropan-2-ol
LEDER CC(C)(O)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chloro-2-methyl-2-propanol
Densitet 1.058
Kokpunkt 124°C to 128°C
Flampunkt 38°C (100°F)
Brytningsindex 1.44
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1987
Beilstein 1697054
Formel vikt 108.57
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.