Läs mer
1-Chloro-2-methylpropane, 98%
Produktkod. 11376826
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11376826 50 g 50g
11386826 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11376826 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04181.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 513-36-0 | C4H9Cl | 92.566 g/mol
1-klor-2-metylpropan används för att framställa en organometallisk förening, isobutyllitium, genom att reagera med litium med användning av petroleumeter som lösningsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 1-klor-2-metylpropan används för att framställa en organometallisk förening, isobutyllitium
, genom att reagera med litium med petroleumeter som lösningsmedel.
Löslighet Blandbar med vatten, alkohol och
dietyleter.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 513-36-0
Molekylformel C4H9Cl
Molekylvikt (g/mol) 92.566
MDL-nummer MFCD00000954
InChI-nyckel QTBFPMKWQKYFLR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10554
IUPAC-namn 1-klor-2-metylpropan
LEDER CC(C)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chloro-2-methylpropane
Smältpunkt -131°C
Densitet 0.879
Kokpunkt 68°C to 69°C
Flampunkt −7°C (19°F)
Odör Sweet
Brytningsindex 1.3975
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN1127
Beilstein 635650
Merck Index 14,5138
Synonym isobutyl chloride, propane, 1-chloro-2-methyl, 1-chloro-2-methyl-propane, isobutylchlorid, iso-c4h9cl, sjphadikup@, acmc-1akdy, propane,1-chloro-2-methyl, ksc491k9j, 1-chloro-2-methylpropane
Löslighetsinformation Miscible with water,alcohol and diethyl ether.
Formel vikt 92.57
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.