Läs mer
1-Chloro-2-methylpropyl chloroformate, 98%
Produktkod. 10781345 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10781345 5 g Glasflaska 5g
10277660 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10781345 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 314470050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 92600-11-8 | C5H8Cl2O2 | 171.02 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kopplingsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 92600-11-8
Molekylformel C5H8Cl2O2
Molekylvikt (g/mol) 171.02
MDL-nummer MFCD00012387
InChI-nyckel BOGLZTPABVHWDD-BYPYZUCNSA-N
Synonym 1-chloro-2-methylpropyl chloroformate, acmc-20aow3, 1-chloro-2-methylpropylchloroformate, 1-chloro-2-methylpropyl carbonochloridate, chloro 1-chloro-2-methylpropoxy methanone, carbonochloridic acid,1-chloro-2-methylpropyl ester
PubChem CID 2733326
LEDER CC(C)[C@@H](Cl)OC(Cl)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-chloro-2-methylpropyl chloroformate
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös
Densitet 1.1700g/mL, 1.17
Flampunkt 53°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel ClCO2CH(Cl)CH(CH3)2
Brytningsindex 1.4310 to 1.433
Kvantitet 5 g
IUPAC-namn (1-klor-2-metylpropyl)karbonkloridat
Formel vikt 171.02
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.