Läs mer
1-Klor-2-nitrobensen, 99+%
Produktkod. 10030840 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10030840 100 mL 100ml
10713641 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10030840 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 109621000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 88-73-3 | C6H4ClNO2 | 157,55 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88-73-3
Molekylformel C6H4ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 157.55
MDL-nummer MFCD00007061
InChI-nyckel BFCFYVKQTRLZHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloronitrobenzene, o-chloronitrobenzene, 2-nitrochlorobenzene, chloronitrobenzene, o-nitrochlorobenzene, benzene, 1-chloro-2-nitro, 2-chloro-1-nitrobenzene, oncb, benzene, chloronitro, nitrochlorobenzene
PubChem CID 6945
ChEBI CHEBI:34270
IUPAC-namn 1-klor-2-nitrobensen
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chloro-2-nitrobenzene
Namnnotering 99+%
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 32°C to 34°C
Färg Gult
Densitet 1.3480g/mL, 1.348
Kokpunkt 246°C
Flampunkt 124°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel ClC6H4NO2
Kvantitet 100 mL
Beilstein 05, 241
Merck Index 15, 2153
Löslighetsinformation Solubility in water: 0.43g/L water (20°C).,soluble in alcohol,benzene,ether,acetone,carbo,toluene,pyridine
Formel vikt 157.56
Procent renhet 99+%
Fysisk form Fused Crystalline Mass
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Chloro-2-nitrobenzene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.