Läs mer
1-Klor-2-nitrobensen, 99 %
Produktkod. 11428376
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11428376 250 g 250g
11418376 1000 g 1000g
11438376 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11428376 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15403.30
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 88-73-3 | C6H4ClNO2 | 157,55 g/mol
1-klor-2-nitrobensen användes vid syntesen av 1-hydroxibensotriazolderivat. Det är viktigt som en prekursor till andra föreningar på grund av de två reaktiva platserna som finns på molekylen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-klor-2-nitrobensen användes vid syntes av 1-hydroxibensotriazolderivat. Det är viktigt som en prekursor till andra föreningar på grund av de två reaktiva platserna som finns på molekylen.
Löslighet
Lösligt i vatten 0,59 g/L.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88-73-3
Molekylformel C6H4ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 157.55
MDL-nummer MFCD00007061
InChI-nyckel BFCFYVKQTRLZHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloronitrobenzene, o-chloronitrobenzene, 2-nitrochlorobenzene, chloronitrobenzene, o-nitrochlorobenzene, benzene, 1-chloro-2-nitro, 2-chloro-1-nitrobenzene, oncb, benzene, chloronitro, nitrochlorobenzene
PubChem CID 6945
ChEBI CHEBI:34270
IUPAC-namn 1-klor-2-nitrobensen
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chloro-2-nitrobenzene
Smältpunkt 31°C to 34°C
Densitet 1.348
Kokpunkt 245°C to 246°C
Flampunkt 126°C (258°F)
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN1578
Beilstein 509273
Merck Index 14,2151
Löslighetsinformation Soluble in water 0.59g/L.
Formel vikt 157.56
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.