Läs mer
1-Klor-2-nitrobensen, TRC
Produktkod. 30352377
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30352377 100 g
1 options
Produktkod. 30352377 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC367105100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chloro-2-nitrobenzene
CAS 88-73-3
Molekylformel C6 H4 Cl N O2
Kvantitet 100 g
Synonym 1-Chloro-2-nitrobenzene, 1-Nitro-2-chlorobenzene, 2-Chloro-1-nitrobenzene, 2-Chloronitrobenzene, 2-Nitro-1-chlorobenzene, 2-Nitrochlorobenzene, 2-Nitrophenyl chloride, NSC 36934, ONCB, o-Chloronitrobenzene, o-Nitrobenzene chloride, o-Nitrochlorobenzene
InChI formel InChI=1S/C6H4ClNO2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8(9)10/h1-4H
LEDER [O-][N+](=O)c1ccccc1Cl
IUPAC-namn 1-klor-2-nitrobensen
Molekylvikt (g/mol) 157.55
Formel vikt 156.9931