Läs mer
1-Klor-2-nitrobensen, TRC
Produktkod. 30359731
Change view
Kvantitet:
500 g
Produktkod. Kvantitet
30359731 500 g
1 options
Produktkod. 30359731 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC367105500G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemiskt namn eller material 1-Chloro-2-nitrobenzene
CAS 88-73-3
Molekylformel C6 H4 Cl N O2
Kvantitet 500 g
Synonym 1-Chloro-2-nitrobenzene, 1-Nitro-2-chlorobenzene, 2-Chloro-1-nitrobenzene, 2-Chloronitrobenzene, 2-Nitro-1-chlorobenzene, 2-Nitrochlorobenzene, 2-Nitrophenyl chloride, NSC 36934, ONCB, o-Chloronitrobenzene, o-Nitrobenzene chloride, o-Nitrochlorobenzene
InChI formel InChI=1S/C6H4ClNO2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8(9)10/h1-4H
LEDER [O-][N+](=O)c1ccccc1Cl
IUPAC-namn 1-klor-2-nitrobensen
Molekylvikt (g/mol) 157.55
Formel vikt 156.9931
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.