Läs mer
1-Chloro-2-propanol (70%, Technical Grade), TRC
Produktkod. 30357707
Change view
Kvantitet:
1 g
2.5 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30357707 5 g
30360736 1 g
30360943 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30357707 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC5855805G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 127-00-4
Molekylformel C3 H7 Cl O
Molekylvikt (g/mol) 94.54
Synonym 1-Chloro-2-propanol, (±)-1-Chloro-2-propanol, 1-Chloro-2-hydroxypropane, 1-Chloroisopropyl alcohol, NSC 77373, sec-Propylene chlorohydrin, α-Propylene chlorohydrin
IUPAC-namn 1-chloropropan-2-ol
LEDER CC(O)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chloro-2-propanol
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C3H7ClO/c1-3(5)2-4/h3,5H,2H2,1H3
Formel vikt 94.0185