missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Chloro-2-propanol Phosphorochloridate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Chloro-2-propanol Phosphorochloridate |
| CAS | 13674-83-4 |
| Molekylformel | C6H12Cl3O3P |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Phosphorochloridic Acid, Bis(2-chloro-1-methylethyl) Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12Cl3O3P/c1-5(3-7)11-13(9,10)12-6(2)4-8/h5-6H,3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(CCl)OP(=O)(Cl)OC(C)CCl |
| IUPAC-namn | 1-chloro-2-[chloro(1-chloropropan-2-yloxy)phosphoryl]oxypropane |
| Molekylvikt (g/mol) | 269.49 |
| Formel vikt | 267.959 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?