Läs mer
1-Chloro-2-propanol, tech. 75% (remainder mainly 2-chloro-1-propanol)
Produktkod. 11455327
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11455327 100 g 100g
11445327 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11455327 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22686.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 127-00-4 | C3H7ClO | 94.538 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 127-00-4
Molekylformel C3H7ClO
Molekylvikt (g/mol) 94.538
MDL-nummer MFCD00004530
InChI-nyckel YYTSGNJTASLUOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-chloro-2-propanol, 2-propanol, 1-chloro, chloroisopropyl alcohol, propene chlorohydrin, 1-chloroisopropyl alcohol, sec-propylene chlorohydrin, 1-chloro-2-hydroxypropane, .alpha.-propylene chlorohydrin, ccris 4766, 3-chloro-2-propanol
PubChem CID 31370
ChEBI CHEBI:76260
IUPAC-namn 1-klorpropan-2-ol
LEDER CC(CCl)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chloro-2-propanol
Densitet 1.111
Kokpunkt 126°C to 127°C
Flampunkt 51°C (123°F)
Anteckningar om analysprocent återstoden huvudsakligen 2-klor-1-propanol
Brytningsindex 1.437
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2929
Beilstein 773653
Merck Index 14,7850
Formel vikt 94.54
Procent renhet 75%
Kvalitet Teknisk
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Chloro-2-propanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Chloro-2-propanol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.