Läs mer
1-Chloro-3-[1-(4-chlorophenyl)ethyl]benzene, Mikromol™
Produktkod. 30049679
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30049679 100 mg
1 options
Produktkod. 30049679 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM2513.02
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-Chloro-3-[1-(4-chlorophenyl)ethyl]benzene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chloro-3-[1-(4-chlorophenyl)ethyl]benzene
CAS 77008-64-1
Analyt- eller komponentnamn 1-Chloro-3-[1-(4-chlorophenyl)ethyl]benzene
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C14 H12 Cl2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1-Chloro-3-[1-(4-chlorophenyl)ethyl]benzene
InChI formel InChI=1S/C14H12Cl2/c1-10(11-5-7-13(15)8-6-11)12-3-2-4-14(16)9-12/h2-10H,1H3
LEDER CC(c1ccc(Cl)cc1)c2cccc(Cl)c2
IUPAC-namn 1-chloro-3-[1-(4-chlorophenyl)ethyl]benzene
Molekylvikt (g/mol) 251.15
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 250.0316 g/mol