Läs mer
1-Klor-3,3-dimetylbutan, 97 %
Produktkod. 11372607
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11372607 50 g 50g
11362607 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11372607 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11753.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2855-08-5 | C6H13Cl | 120,62 g/mol
1-klor-3,3-dimetylbutan är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 1-klor-3,3-dimetylbutan är en viktig råvara och intermediär som används i organisk
syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier.
Löslighet Ej blandbar eller svår att
blanda i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2855-08-5
MDL-nummer MFCD00018980
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chloro-3,3-dimethylbutane
Densitet 0.867
Kokpunkt 116 °C till 118 °C
Flampunkt 7 °C (44 °F)
Molekylformel C14H12N4O4
Linjär formel (CH3)3CCH2CH2Cl
Brytningsindex 1.417
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1731465
Synonym m-tolualdehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone, m-tolualdehyde, 2,4-dinitrophenyl hydrazone, benzaldehyde, 3-methyl-, 2,4-dinitrophenyl hydrazone, 3'-methylbenzaldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone, m-tolualdehyd-2,4-dinitrophenylhydrazone, m-tolualdehyde 2,4-dinitro-phenylhydrazone, 3-methylbenzaldehyde 2,4-dinitrophenyl hydrazone #, 1-2,4-dinitrophenyl-2-3-methylbenzylidene hydrazine, n-e-3-methylphenyl methylideneamino-2,4-dinitroaniline, m-tolualdehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone, environmental standard
Löslighetsinformation Inte blandbar eller svår att blanda i vatten.
InChI-nyckel PQBRXQUGVASQBU-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC=CC(=C1)C=NNC2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn N-[(E)-(3-metylfenyl)metylidenamino]-2,4-dinitroanilin
Molekylvikt (g/mol) 300.27
PubChem CID 9604108
Formel vikt 120.62
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.