Läs mer
1-Chloro-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol, Mikromol™
Produktkod. 30050469
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30050469 100 mg
1 options
Produktkod. 30050469 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0027.17
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-Chloro-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chloro-3-[4-(2-methoxyethyl)-phenoxy]propan-2-ol
CAS 56718-76-4
Analyt- eller komponentnamn 1-Chloro-3-[4-(2-methoxyethyl)-phenoxy]propan-2-ol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H17 Cl O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 1-Chloro-3-[4-(2-methoxyethyl)-phenoxy]propan-2-ol, Metoprolol Related Compound B
InChI formel InChI=1S/C12H17ClO3/c1-15-7-6-10-2-4-12(5-3-10)16-9-11(14)8-13/h2-5,11,14H,6-9H2,1H3
LEDER COCCc1ccc(OCC(O)CCl)cc1
IUPAC-namn 1-chloro-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 244.71
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 244.0866 g/mol