Läs mer
1-Kloro-3,5-dimetoxibensen, Mikromol™
Beskrivning
1-Klor-3,5-dimetoxibensen
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Chloro-3,5-dimethoxybenzene |
| CAS | 7051-16-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-Chloro-3,5-dimethoxybenzene |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C8 H9 Cl O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 1-Chloro-3,5-dimethoxybenzene, 1,3-Dimethoxy-5-chlorobenzene, 3,5-Dimethoxychlorobenzene, 5-Chloro-1,3-dimethoxybenzene, 5-Chlororesorcinol dimethyl ether, NSC 220095 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9ClO2/c1-10-7-3-6(9)4-8(5-7)11-2/h3-5H,1-2H3 |
| LEDER | COc1cc(Cl)cc(OC)c1 |
| IUPAC-namn | 1-kloro-3,5-metoxibensen |
| Visa mer |