Läs mer
1-Chloro-3,5-dimethyladamantane, Mikromol™
Produktkod. 17942596
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17942596 25 mg
1 options
Produktkod. 17942596 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1045.040025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-Chloro-3,5-dimethyladamantane
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chloro-3,5-dimethyladamantane
CAS 707-36-8
Analyt- eller komponentnamn 1-Chloro-3,5-dimethyladamantane
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H19 Cl
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1-Chloro-3,5-dimethyladamantane, Memantine Related Compound C (USP), Memantine Related Compound C
InChI formel InChI=1S/C12H19Cl/c1-10-3-9-4-11(2,6-10)8-12(13,5-9)7-10/h9H,3-8H2,1-2H3
LEDER CC12CC3CC(C)(C1)CC(Cl)(C3)C2
IUPAC-namn 1-chloro-3,5-dimethyladamantane
Molekylvikt (g/mol) 198.73
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 198.1175 g/mol