Läs mer
1-Chloro-3,5-dimethyladamantane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Chloro-3,5-dimethyladamantane |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19Cl/c1-10-3-9-4-11(2,6-10)8-12(13,5-9)7-10/h9H,3-8H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 198.1175 |