Läs mer
1-Chloro-3,5-dimethyladamantane, TRC
Produktkod. 30012548
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012548 1 g
30006220 50 mg
30006557 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30012548 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3653801G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 707-36-8
Molekylformel C12 H19 Cl
Molekylvikt (g/mol) 198.73
Synonym 1-Chloro-3,5-dimethyladamantane, Memantine Related Compound C (USP)
IUPAC-namn 1-chloro-3,5-dimethyladamantane
LEDER CC12CC3CC(C)(C1)CC(Cl)(C3)C2
Tekniske data
Kemiskt namn eller material 1-Chloro-3,5-dimethyladamantane
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C12H19Cl/c1-10-3-9-4-11(2,6-10)8-12(13,5-9)7-10/h9H,3-8H2,1-2H3
Formel vikt 198.1175
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.