Läs mer
1-Chloro-3-ethylbenzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Chloro-3-ethylbenzene |
| CAS | 620-16-6 |
| Molekylformel | C8H9Cl |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9Cl/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h3-6H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCC1=CC(=CC=C1)Cl |
| IUPAC-namn | 1-chloro-3-ethylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 140.61 |
| Formel vikt | 140.0393 |