Läs mer
1-Chloro-3-fluoro-2-propanol, 95%
Produktkod. 15459059
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15459059 5 g 5g
1 options
Produktkod. 15459059 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17286.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 453-11-2 | C3H6ClFO | 112.528 g/mol
Det är en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applications
It is a pharmaceutical intermediate.
Notes
Store in cool dry conditions in well sealed containers. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chloro-3-fluoro-2-propanol
CAS 453-11-2
Densitet 1.3
Kokpunkt 153°C to 156°C
Molekylformel C3H6ClFO
Brytningsindex 1.428
MDL-nummer MFCD00045284
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1992
Beilstein 1732501
Synonym 1-chloro-3-fluoroisopropanol, 1-chloro-3-fluoro-2-propanol, 2-propanol, 1-chloro-3-fluoro, wln: g1yq1f, sgqdlhbrbrwup@, glycerolchlorofluorohydrin, 1-chloro-3-fluoro-propan-2-ol, 5-bromo-2,4-difluorobenzenamine, 1-fluoro-3-chloro isopropanol
InChI-nyckel ZNKJYZHZWALQNX-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(C(CCl)O)F
IUPAC-namn 1-chloro-3-fluoropropan-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 112.528
PubChem CID 92107
Formel vikt 112.53
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.