Läs mer
1-Chloro-3-fluoro-2-propanol, TRC
Produktkod. 30363792
Change view
Kvantitet:
1 g
2.5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30363792 2.5 g 2.5g
30351709 1 g -
30363152 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30363792 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3670252.5G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 453-11-2
Molekylformel C3H6ClFO
Molekylvikt (g/mol) 112.53
Synonym 1-Chloro-3-fluoroisopropanol, 1-Fluoro-3-chloro-2-propanol, NSC 21304, NSC 80643
IUPAC-namn 1-chloro-3-fluoropropan-2-ol
LEDER OC(CF)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chloro-3-fluoro-2-propanol
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C3H6ClFO/c4-1-3(6)2-5/h3,6H,1-2H2
Formel vikt 112.0091